3-Methyl-1H-indazol-5-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methyl-1H-indazol-5-yl-5-boronic acid
OR40150-250MG
APOSOR40150-250MGEA
46.4
EUR
APOSOR40150-250MG
3-Methyl-1H-indazol-5-boronsäure
3-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formel:
C₈H₉BN₂O₂ Molecular Weight: 175,9800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12028643 CAS-Nummer: 1245816-25-4 |