6-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(6-Methyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid, 5-Borono-6-methyl-1H-indazole
OR40152-250MG
APOSOR40152-250MGEA
60.9
EUR
APOSOR40152-250MG
6-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
6-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formel:
C₈H₉BN₂O₂ Schmelzpunkt: 115…119 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12028645 CAS-Nummer: 1310405-35-6 |