5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Methyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid
OR40156-1G
OR40156-250MG
APOSOR40156-1GEA
78.3
EUR
APOSOR40156-1G
APOSOR40156-250MG
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel:
C₈H₉BN₂O₂ Molecular Weight: 175.98 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12028648 CAS-Nummer: 1310383-42-6 |