1,3-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Borono-1,3-dimethyl-1H-indazole, (1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
OR40161-25MG
APOSOR40161-25MGEA
24.8
EUR
APOSOR40161-25MG
1,3-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
1,3-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formel:
C₉H₁₁BN₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12028654 CAS-Nummer: 1310404-48-8 |