2,4-Dichlor-5-iodpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR40189-1G
APOSOR40189-1GEA
21.9
EUR
APOSOR40189-1G
2,4-Dichlor-5-iodpyrimidin
2,4-Dichloro-5-iodopyrimidine
Formel:
C₄HCl₂IN₂ Molecular Weight: 274,87 g/mol Schmelzpunkt: 65…69 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01898087 CAS-Nummer: 13544-44-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |