(R)-2-Benzyl-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR40214-100MG
APOSOR40214-100MGEA
0
EUR
APOSOR40214-100MG
(R)-2-Benzyl-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
(R)-2-Benzyl-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Formel:
C₁₅H₂₁NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07372496 CAS-Nummer: 262301-38-2 |