7-Isochinolinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isoquinolin-7-ylboronic acid
OR40225-250MG
APOSOR40225-250MGEA
66.7
EUR
APOSOR40225-250MG
7-Isochinolinboronsäure
7-Isoquinolineboronic acid
Formel:
C₉H₈BNO₂ Molecular Weight: 172.9763 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08234617 CAS-Nummer: 1092790-21-0 |