1H-Indazole-7-carboxaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40230-1G
APOSOR40230-1GEA
59.6
EUR
APOSOR40230-1G
1H-Indazole-7-carboxaldehyde 95%
1H-Indazole-7-carboxaldehyde
Formel:
C₈H₆N₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06738281 CAS-Nummer: 312746-72-8 |