2-(Bromomethyl)-4,6-dimethylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40233-100MG
APOSOR40233-100MGEA
0
EUR
APOSOR40233-100MG
2-(Bromomethyl)-4,6-dimethylpyridine 95%
2-(Bromomethyl)-4,6-dimethylpyridine
Formel:
C₈H₁₀BrN Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD10699165 CAS-Nummer: 79313-01-2 |