5-Chloro-3-methyl-1H-indole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40238-100MG
APOSOR40238-100MGEA 0 EUR
APOSOR40238-100MG
5-Chloro-3-methyl-1H-indole 97%
5-Chloro-3-methyl-1H-indole
Formel: C₉H₈ClN
Schmelzpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD04972055
CAS-Nummer: 71095-42-6