2-Methyl-4-hydroxymethylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Methylpyridin-4-yl)methanol
OR40250-1G
APOSOR40250-1GEA
144
EUR
APOSOR40250-1G
2-Methyl-4-hydroxymethylpyridine
2-Methyl-4-hydroxymethylpyridine
Formel:
C₇H₉NO Molecular Weight: 123,16 g/mol Schmelzpunkt: 58…59 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08062415 CAS-Nummer: 105250-16-6 |