Isochinolin-3-carbaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40275-250MG
APOSOR40275-250MGEA
31.9
EUR
APOSOR40275-250MG
Isochinolin-3-carbaldehyd 95%
Isochinolin-3-carbaldehyd
Formel:
C₁₀H₇NO Molecular Weight: 157,1700 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06227437 CAS-Nummer: 5470-80-4 |