N-tert-Butyl-3-boronobenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic Acid
OR4028-250MG
APOSOR4028-250MGEA
52.2
EUR
APOSOR4028-250MG
N-tert-Butyl-3-boronobenzolsulfonamid 97%
N-tert-Butyl-3-boronobenzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₆BNO₄S Molecular Weight: 257,1143 g/mol Schmelzpunkt: 120…124 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06659842 CAS-Nummer: 221290-14-8 |