Methyl-2-amino-5-methylthiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-amino-5-methylthiazole-4-carboxylate
OR40302-1G
APOSOR40302-1GEA
106
EUR
APOSOR40302-1G
Methyl-2-amino-5-methylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-methylthiazole-4-carboxylate
Formel:
C₆H₈N₂O₂S Molecular Weight: 172.21 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04035351 CAS-Nummer: 63257-03-4 |