Methyl 4-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR40303-100MG
OR40303-1G
OR40303-250MG
APOSOR40303-100MGEA
223
EUR
APOSOR40303-100MG
APOSOR40303-1G
APOSOR40303-250MG
Methyl 4-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-methylisoxazole-5-carboxylate
Formel:
C₆H₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12026361 CAS-Nummer: 261350-48-5 |