trans-Diethyl tetrahydro-1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Diethyl trans-pyrrolidine-3,4-dicarboxylate
OR40307-500MG
APOSOR40307-500MGEA 560 EUR
APOSOR40307-500MG
trans-Diethyl tetrahydro-1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate 95+%
trans-Diethyl tetrahydro-1H-pyrrole-3,4-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
Molecular Weight: 215,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140346
CAS-Nummer: 904304-88-7