3-[Di(but-1-yl)amino]propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40320-1G
APOSOR40320-1GEA 34.8 EUR
APOSOR40320-1G
3-[Di(but-1-yl)amino]propan-1-ol
3-[Di(but-1-yl)amino]propan-1-ol
Formel: C₁₁H₂₅NO
Siedepunkt: 94…97 °C (3 mm Hg)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00152393
CAS-Nummer: 2050-51-3