3-Amino-2-brom-5-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Amino-2-bromo-5-picoline, 5-Amino-6-bromo-3-picoline, 2-Bromo-5-methyl-3-pyridinamine
OR40336-5G
APOSOR40336-5GEA 66.7 EUR
APOSOR40336-5G
3-Amino-2-brom-5-methylpyridin 98%
3-Amino-2-bromo-5-methylpyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
Schmelzpunkt: 103…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08277281
CAS-Nummer: 34552-14-2