(2-Chloropyridin-3-yl)acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40337-250MG
APOSOR40337-250MGEA 0 EUR
APOSOR40337-250MG
(2-Chloropyridin-3-yl)acetic acid 97%
(2-Chloropyridin-3-yl)acetic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09757512
CAS-Nummer: 61494-55-1