(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR40338-10G
OR40338-25G
OR40338-5G
APOSOR40338-10GEA
173
EUR
APOSOR40338-10G
APOSOR40338-25G
APOSOR40338-5G
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile 97%
(2-Chloropyridin-3-yl)acetonitrile
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152.5800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09923767 CAS-Nummer: 101012-32-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |