5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-7-ylbenzenecarboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1,3-benzoxazol-7-yl benzoate
OR40344-500MG
APOSOR40344-500MGEA
661
EUR
APOSOR40344-500MG
5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-7-ylbenzenecarboxylate 95+%
5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-7-ylbenzenecarboxylate
Formel:
C₁₄H₈ClNO₄ Molecular Weight: 289,68 g/mol Schmelzpunkt: 218…220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16622768 CAS-Nummer: 1228182-74-8 |