3-Iodo-6-methoxypyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR40348-1G
APOSOR40348-1GEA
333
EUR
APOSOR40348-1G
3-Iodo-6-methoxypyridazine
3-Iodo-6-methoxypyridazine
Formel:
C₅H₅IN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10697533 CAS-Nummer: 17321-35-6 |