Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40357-1G
OR40357-250MG
APOSOR40357-1GEA
91.5
EUR
APOSOR40357-1G
APOSOR40357-250MG
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Formel:
C₈H₈ClNO₃ Siedepunkt: 80…84 °C (0,5 mm Hg) Schmelzpunkt: 32…34 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698010 CAS-Nummer: 175965-91-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...