Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR40357-1G OR40357-250MG
APOSOR40357-1GEA 91.5 EUR
APOSOR40357-1G APOSOR40357-250MG
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₈ClNO₃
Siedepunkt: 80…84 °C (0,5 mm Hg)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698010
CAS-Nummer: 175965-91-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR