3,6-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Chlorocarbonyl)-3,6-dichloropyridine, 3,6-Dichloropicolinoyl chloride
OR40358-1G
APOSOR40358-1GEA
102
EUR
APOSOR40358-1G
3,6-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
3,6-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
Formel:
C₆H₂Cl₃NO Molecular Weight: 210,445 g/mol Siedepunkt: 100…104 °C (0,1 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17676109 CAS-Nummer: 16866-53-8 UN: 3261 ADR: 8,III |