3,6-Dichloropyridine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40361-1G
APOSOR40361-1GEA 227 EUR
APOSOR40361-1G
3,6-Dichloropyridine-2-carboxamide
3,6-Dichloropyridine-2-carboxamide
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00186645
CAS-Nummer: 1532-25-8