2,5-Dichloropyridine-6-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,6-Dichloropicolinaldehyde
OR40362-250MG
APOSOR40362-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR40362-250MG
2,5-Dichloropyridine-6-carboxaldehyde
2,5-Dichloropyridine-6-carboxaldehyde
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12963768
CAS-Nummer: 343781-53-3