3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Chloro-6-methoxypicolinoyl chloride, 3-Chloro-2-(chlorocarbonyl)-6-methoxypyridine
OR40363-1G
APOSOR40363-1GEA
467
EUR
APOSOR40363-1G
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbonyl chloride
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbonyl chloride
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 206,026 g/mol Schmelzpunkt: 42…44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17676110 CAS-Nummer: 1257535-51-5 UN: 3261 ADR: 8,III |