3,4-Dihydro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40370-1G
APOSOR40370-1GEA
232
EUR
APOSOR40370-1G
3,4-Dihydro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazine
3,4-Dihydro-2-methyl-2H-1,4-benzoxazine
Formel:
C₉H₁₁NO Molecular Weight: 149.19 g/mol Siedepunkt: 90 °C (1 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07364074 CAS-Nummer: 58960-13-7 |