7-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Amino-3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine
OR40372-1G
APOSOR40372-1GEA
266
EUR
APOSOR40372-1G
7-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
7-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel:
C₉H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 178,188 g/mol Schmelzpunkt: 173…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09882585 CAS-Nummer: 105807-79-2 |