1-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40374-1G
APOSOR40374-1GEA 125 EUR
APOSOR40374-1G
1-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-ol
1-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-ol
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 101…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16631269
CAS-Nummer: 6497-24-1