2-Amino-4-(thien-3-yl)-1,3-thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Thien-3-yl)-1,3-thiazol-2-amine
OR40375-1G
APOSOR40375-1GEA
422
EUR
APOSOR40375-1G
2-Amino-4-(thien-3-yl)-1,3-thiazole
2-Amino-4-(thien-3-yl)-1,3-thiazole
Formel:
C₇H₆N₂S₂ Molecular Weight: 182,266 g/mol Schmelzpunkt: 134…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14707003 CAS-Nummer: 105362-05-8 |