Benzyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Benzyl 1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate, 1-Oxa-6-azaspiro[2.5]octane, N-CBZ protected
OR40376-1G
APOSOR40376-1GEA
77
EUR
APOSOR40376-1G
Benzyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Benzyl-1-oxa-6-azaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₇NO₃ Molecular Weight: 247,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11976640 CAS-Nummer: 77211-75-7 |