4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Phenylaminocarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Phenylaminocarbonylphenylboronic acid, (4-(Phenylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4040-5G
APOSOR4040-5GEA
156
EUR
APOSOR4040-5G
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid 97%
4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
Formel:
C₁₃H₁₂BNO₃ Molecular Weight: 241.05 g/mol Schmelzpunkt: 210…216 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115683 CAS-Nummer: 330793-45-8 |