5-Methylpyridin-3-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40438-5G
APOSOR40438-5GEA 151 EUR
APOSOR40438-5G
5-Methylpyridin-3-ol
5-Methylpyridin-3-ol
Formel: C₆H₇NO
Schmelzpunkt: 136…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00661297
CAS-Nummer: 42732-49-0