2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR40445-250MG
APOSOR40445-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR40445-250MG
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-imidazole hydrochloride
Formel:
C₅H₇ClN₂·ClH Molecular Weight: 167.036 g/mol Schmelzpunkt: 175…178 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234118 CAS-Nummer: 78667-04-6 UN: 3261 ADR: 8 III |