Triphenylsulphonium chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40449-1G
OR40449-5G
APOSOR40449-1GEA
0
EUR
APOSOR40449-1G
APOSOR40449-5G
Triphenylsulphonium chloride 95%
Triphenylsulphonium chloride
Formel:
(C₆H₅)₃SCl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00031716 CAS-Nummer: 4270-70-6 |