2-Methoxy-4-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40450-100G
APOSOR40450-100GEA 0 EUR
APOSOR40450-100G
2-Methoxy-4-nitrophenol 98%
2-Methoxy-4-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
Schmelzpunkt: 99…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012143
CAS-Nummer: 3251-56-7