Bis(2-methyl-2-propanyl)-[(Z)-1H-pyrazol-1-ylmethylyliden]biscarbamat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40453-25G OR40453-5G
APOSOR40453-25GEA 0 EUR
APOSOR40453-25G APOSOR40453-5G
Bis(2-methyl-2-propanyl)-[(Z)-1H-pyrazol-1-ylmethylyliden]biscarbamat 98%
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate
Formel: C₁₄H₂₂N₄O₄
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02683427
CAS-Nummer: 152120-54-2