8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
OR40470-1G
APOSOR40470-1GEA
0
EUR
APOSOR40470-1G
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₃ Molecular Weight: 189,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00168972 CAS-Nummer: 1571-30-8 |