2-Methylpropen
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR40492-100G
APOSOR40492-100GEA 487 EUR
APOSOR40492-100G
2-Methylpropen
2-Methylpropen
Formel: C₄H₈
Siedepunkt: –6,9 °C
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0,5879 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008898
CAS-Nummer: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN: 1055
ADR: 2.1,