Tetrachlor-o-benzochinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrachlor-1,2-benzochinon, 3,4,5,6-Tetrachlor-1,2-benzochinon, o-Chloranil, 2-Chloranil
OR40496-5G
APOSOR40496-5GEA 195 EUR
APOSOR40496-5G
Tetrachlor-o-benzochinon
Tetrachlor-o-benzochinon
Formel: C₆Cl₄O₂
Molecular Weight: 245,88 g/mol
Schmelzpunkt: 126…129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001646
CAS-Nummer: 2435-53-2