2-tert-Butylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40497-1G
APOSOR40497-1GEA
208
EUR
APOSOR40497-1G
2-tert-Butylbenzoic acid
2-tert-Butylbenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Schmelzpunkt: 68…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258829 CAS-Nummer: 1077-58-3 |