Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR40499-1G
APOSOR40499-1GEA
290
EUR
APOSOR40499-1G
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Methyl-2-methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formel:
C₁₀H₉NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11042247 CAS-Nummer: 1234847-45-0 |