3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-5-(chlorocarbonyl)thien-3-yl methyl sulphone, 3-Chloro-2-(chlorocarbonyl)-4-(methylsulphonyl)thiophene
OR4050-1G
APOSOR4050-1GEA
380
EUR
APOSOR4050-1G
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carbonyl chloride
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carbonyl chloride
Formel:
C₆H₄Cl₂O₃S₂ Molecular Weight: 259,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00174300 CAS-Nummer: 175201-87-3 |