Ethyl morpholine-2-carboxylate

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR40501-1G
APOSOR40501-1GEA 65.4 EUR
APOSOR40501-1G
Ethyl morpholine-2-carboxylate
Ethyl morpholine-2-carboxylate
Formel: C₇H₁₃NO₃
Siedepunkt: 103…105 °C/1mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08751336
CAS-Nummer: 135782-25-1
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR