Ethyl-7-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40503-1G
APOSOR40503-1GEA 154 EUR
APOSOR40503-1G
Ethyl-7-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-7-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel: C₁₀H₉BrN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11505035
CAS-Nummer: 1204501-38-1