Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolcarboxylat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-amino-4-methyloxazole-5-carboxylate
OR40536-1G
APOSOR40536-1GEA
72.5
EUR
APOSOR40536-1G
Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolcarboxylat 95+%
Ethyl-2-amino-4-methyl-5-oxazolcarboxylat
Formel:
C₇H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 170,1659 g/mol Schmelzpunkt: 215…217 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09028430 CAS-Nummer: 79221-15-1 |