4-Hydroxy-o-toluylsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxy-2-methylbenzoic acid, 4-Hydroxy-o-toluic acid
OR40557-25G
APOSOR40557-25GEA 125 EUR
APOSOR40557-25G
4-Hydroxy-o-toluylsäure 97%
4-Hydroxy-o-toluylsäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 177…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02182261
CAS-Nummer: 578-39-2
EINECS: 209-422-1