2,3,5-Trimethylphenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR40560-500G
APOSOR40560-500GEA 169 EUR
APOSOR40560-500G
2,3,5-Trimethylphenol 98%
2,3,5-Trimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136.19 g/mol
Siedepunkt: 230…231 °C
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002228
CAS-Nummer: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
UN: 2430
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR